Learn More
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner for Buckets
Designed for cleanrooms and controlled environments
185.91 € - 247.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Blend Liner |
---|---|
Material | LDPE, Nylon |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cleanrooms and Controlled Environments |
Produktcode | Marke | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15571745
|
Micronova™
BKL-2424IR |
24 x 24 in. |
247.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15581745
|
Micronova™
BKL-2430IR |
N/A | N/A | N/A | ||||||
Beschreibung
- Irradiated
- 75% LDPE/25% cast nylon
- 10-6 sterility assurance level
- For cleanrooms and controlled environments
Zertifizierungen
ISO 9001:2008
Spezifikation
Blend Liner | |
LDPE, Nylon | |
Cleanrooms and Controlled Environments |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner for Buckets