Learn More
Kautex™ LDPE-Hochschulterflasche
Die Kautex™ LPDE-Hochschulterflasche ohne Verschluss ist leicht zu handhaben. Die hohe, schmale Form ist auslaufsicher.
0.34 € - 1115.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verteilung, Klebstoffe, Versand von Proben, Transport, Lagerung |
---|---|
Material | LDPE |
Verpackung | Flasche |
Closure Included | Ja |
Form | Flasche mit hoher Schulter |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Verschlussgröße | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Verschlussgröße | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15971381
|
Kautex™
2000070512 |
36.5 mm | 18 mm | 82 mm | N/A | ||||
10431171
|
Kautex™
2000070512 |
36.5 mm | 18 mm | 82 mm | N/A | ||||
17858117
|
Kautex™
2000070512 |
36.5 mm | 18 mm | 82 mm |
1115.00 €
900 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10270025
|
Kautex™
2000070513 |
44.5 mm | 18 mm | 98,5 mm |
518.00 €
420 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10257910
|
Kautex™
2000070514 |
60 mm | 25 mm | 127.5 mm |
0.34 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10309890
|
Kautex™
2000070515 |
75.5 mm | 25 mm | 160 mm | N/A | ||||
15981381
|
Kautex™
2000070515 |
75.5 mm | 25 mm | 160 mm |
198.00 €
124 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15991381
|
Kautex™
2000070517 |
95 mm | 28 mm | 196 mm |
189.00 €
72 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10772362
|
Kautex™
2000070517 |
95 mm | 28 mm | 196 mm | N/A | ||||
Beschreibung
- Hohe, schmale Form
- Auslaufsicher
- Einfache Handhabung
- Rund
- Naturfarben
Spezifikation
Verteilung, Klebstoffe, Versand von Proben, Transport, Lagerung | |
Flasche | |
Flasche mit hoher Schulter |
LDPE | |
Ja | |
Tropfverschluss oder Spritzflaschenverschluss |