Learn More
VITLAB™ X100 Tropfpipette PE-LD mit integr. Faltenbalg 1,5 ml
Marke: VITLAB™ 149893
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
LDPE | |
Ja | |
1,5 ml | |
Tropfpipette |
Probenahme und Dekantierung infektiöser bzw. toxischer Flüssigkeiten | |
Integrierter Balg | |
134 mm |