Learn More
BRAND™ Tropfpipette aus LDPE
Artikelnummer. 10717801 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,5 ml
5 mL
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10717801
Marke: BRAND™ 125410
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion aus Polyethylen (LDPE) mit niederer Dichte. Zur Probenahme und zum Abfüllen von infektiösen oder toxischen Flüssigkeiten. Mit Messskala und Faltenbalg.
  • Aus LDPE gefertigt
  • Graduiert
  • Mit Faltenbälgen
  • Für den Umgang mit toxischen oder infektiösen Proben
  • Wird in Packungen mit 100 Stück geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material LDPE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Probenahme und zum Abfüllen von infektiösen oder toxischen Flüssigkeiten
Skala Ja
Menge 100/Pckg.
Volumen (metrisch) 1,5 ml
Länge (metrisch) 133 mm
Typ Tropfpipette