Learn More
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum Artikelnummer.: 15311379
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15311379
20L, Zertifiziert
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1L
4L
9.5L
20L
Füllstand:
Unbehandelt
Zertifiziert
Artikelnummer. 15311379
Marke: Thermo Scientific™ 3140005
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich für diese leichte, platzsparende Lösung zur Probenahme an entfernten Standorten. Erhältlich mit Zertifizierung, wodurch leistungsbezogene EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden.
Leichte und platzsparende Lösung zur Probenahme an entfernten Standorten, an denen der Transport mittels Kraftfahrzeugen nur begrenzt möglich ist. Die Thermo Scientific™ LDPE Cubitainer sind faltbar und können im leeren Zustand ineinander gesteckt und so platzsparend gelagert und transportiert werden, z. B. in Rucksäcken für Probenahmen an entfernten Standorten. Sie eignen sich zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen. Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden.
  • LDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Faltbar und im leeren Zustand ineinander schachtelbar für platzsparende Lagerung und Transport
  • Mit engem Hals zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
  • Mit Zertifizierung, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanide und Fluoride erfüllt oder sogar übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
Hinweis:
Cubitainer ist ein eingetragenes Markenzeichen der Hedwin Corporation.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 5 gal., 20 l
Kapazität (metrisch) 20L
Kapazität (angloamerikanisch) 5 gal.
Zertifizierungsparameter Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid
Farbe Naturfarben
Beschreibung LDPE Cubitainer
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1.19 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 7.16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.02cm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 4
Verpackung Case of 4
Ersatzverschluss 067-3800WBP
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Metalle und Wasserqualität, CN, F
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 640 Unzen
Volumen bis Rand (metrisch) 18927mL
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Höhe (metrisch) 182 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,16 in.
Verschlussauskleidung Schaum/LDPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 182mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number314-0005
Chargennummer6069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog Number314-0005
Chargennummer5194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog Number314-0005
Chargennummer5431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog Number314-0005
ChargennummerP4212070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number314-0005
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers™ mit Verschluss mit Einlage aus LDPE-Schaum >