Learn More
Buerkle™ Rechteckiger Behälter aus LDPE
Rechteckiger LDPE-Behälter für verschiedene Anwendungen. Mit dem LaboPlast™ Sinterverfahren nahtlos und stressfrei produziert. Die Wanddicke nimmt nach unten zu. Dies garantiert ein optimales Verhältnis von Wanddicke zu Fülllast. Die Behälter sind auch für den UV-Schutz schwarz gefärbt und in anderen Wandstärken erhältlich
Marke:  Buerkle™ 3440-0485
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10044343
  • 293.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Benachrichtigungen:
Je nach Temperatur und erwartetem Inhalt müssen die rechteckigen Behälter möglicherweise mit einem Rahmen verstärkt werden.Bitte fragen Sie uns.
Beschreibung
Beschreibung
  • L-LDPE (lineares LDPE), transparent
  • Bruchsicher
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Rechtwinklig
Durchscheinend
300 mm
Je 1
LDPE
48 L
Lebensmittelgeeignet
400 mm
400 mm