Learn More
Kautex™ LDPE-Eimer mit Ausguss
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
Durchmesser (metrisch) Boden:
193 mm
235 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
280 mm
316 mm
Höhe (metrisch):
300 mm
335 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Dickwandig für Stabilität
- Graduierte Literskala an Innenseite
- Kunststoffbeschichteter Stahlgriff
- Weiß
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Eimer |
| Kapazität (metrisch) | 15 l |
| Graduierungen | Ja |
| Material | LDPE |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (metrisch) Boden | 235 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 316 mm |
| Griffmaterial | Kunststoffbeschichteter Stahl |
| Höhe (metrisch) | 335 mm |
| Enthält | Kunststoffbeschichtetem Stahl-Tragegriff |
| Show More |