Learn More
Kautex™ LDPE-Flasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
200 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
120 Stück
1400 Stück
1800 Stück
300 Stück
Beschreibung
- In Polybeutel verpackte Verschlüsse
- Flexibel
- Gute formstabile Eigenschaften
- Auslaufsicher
- LPDE
- Enger Hals
- Farbe: Naturfarben
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 14 mm |
| Enthält | Closure |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | 1400/Karton |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Verpackung | Flasche |
| Menge | Je 1 |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |