Learn More
Kautex™ LDPE-Flasche
Artikelnummer. 10032483
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
30 ml
200 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
120 Stück
1400 Stück
1800 Stück
300 Stück
Artikelnummer. 10032483
Marke: Kautex™ 2000770505
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese naturfarbenen Kautex™ Enghalsflaschen aus LDPE mit Verschluss bleiben stets in Form. Die flexiblen, auslaufsicheren Quetschflaschen sind auch mit Tropfverschluss oder Flaschenverschluss lieferbar.
  • In Polybeutel verpackte Verschlüsse
  • Flexibel
  • Gute formstabile Eigenschaften
  • Auslaufsicher
  • LPDE
  • Enger Hals
  • Farbe: Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 ml
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Enthält Closure
Material LDPE
Anzahl pro Karton 300 Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 133 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussgröße 18 mm
Durchmesser (metrisch) 57.5 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss