Learn More
Hach Lange™ LDO-Sensorkappen
Dieser robuste und anwenderfreundliche LDO-Sensor für DO (gelösten Sauerstoff) von Hach vereinfacht die Messung von DO in vielen Proben erheblich.
Marke: Hach Lange™ 5811200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.08500kg
Beschreibung
- LDO-Sensoraustausch-Kit
- Für die Verwendung mit Hach LDO101 Standardsonden und robusten Sonden für gelösten Sauerstoff
- Der LDO-Sensor für gelösten Sauerstoff von Hach hat die Messung von DO in vielen Proben erheblich vereinfacht
- Robust und einfach anzuwenden
Spezifikation
Sonde für gelösten Sauerstoff (DO) | |
LDO-Sensoraustausch-Kit |