Learn More
Tocris Bioscience™ LDN 193189 dihydrochloride
Potent and selective ALK2 and ALK3 inhibitor; inhibits BMP4 signaling; promotes neural induction of hPSCs
144.00 € - 1135.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline dihydrochloride
CAS 1435934-00-1
Synonym 4-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline dihydrochloride
Ziel BMP and Other Activin Receptor Inhibitors
Summenformel C25H22N60.2 HCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18707806
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
6053/10
10 mg
300.00 €
10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18787766
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
6053/50
50 mg
1135.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18075802
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
6053/1
1 mg
144.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LDN 193189 dihydrochloride is a potent and selective ALK2 and ALK3 inhibitor (IC50 values are 5 and 30 nM, respectively); inhibits BMP4-mediated Smad1/5/8 activation. Exhibits >200-fold selectivity for BMP signaling over TGF-β signaling. Also exhibits selectivity over AMPK, PDGFR and MAPK signaling. Promotes neural induction of hPSCs in combination with SB 431542 (Cat.No. 1614). Also induces differentiation of hPSCs into nociceptive sensory neurons in combination with SB 431542 (Cat.No. 1614), SU 5402 (Cat.No.3300), CHIR 99021 (Cat.No. 4423) and DAPT (Cat.No. 2634).
LDN 193189 synthesized to Ancillary Material Grade also available.
For more information about how LDN 193189 dihydrochloride may be used, see our protocols: Generation of β cells from hPSCs, Generating Midbrain Dopaminergic Neurons from hPSCs, Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs .
Spezifikation
Spezifikation
4-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline dihydrochloride
4-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline dihydrochloride
C25H22N60.2 HCl
Fest
Bioactive Small Molecule
1435934-00-1
BMP and Other Activin Receptor Inhibitors
479.4
Orange
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke.