Learn More
Brannan™ Slimline Timer mit LCD-Display
Vorwärts- und Rückwärtszählung von 99 Minuten, 59 Sekunden. Der Brannan™ Slimline Timer mit LCD-Display lässt beim Erreichen des Nullpunkts einen Alarm ertönen. Mit Magnetrückseite und Batterie.
Marke:  Brannan™ 28/213/0
Artikelnummer. 13073023
  • 10.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zählt bis zu 99 min, 59 s vorwärts oder rückwärts
  • Bei Erreichen von Null ertönt ein Alarm
  • Rückseite magnetisch
  • Batterien im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Slimline Timer
Ertönt für 30 Sek.
LR44
48 mm
88 mm
Batterien
CE EMC, RoHS, WEEE
99 min, 59 s
Digital
12 x 34 mm
18 mm
37 g