Learn More
LC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen LC3
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16863314
Unterlagen ansehen
Proteintech
14600-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16853314
Unterlagen ansehen
Proteintech
14600-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody can cross react with MAP1LC3A, MAP1LC3B, and MAP1LC3C.
LC3B (Autophagy Marker Light Chain 3B) in humans, is encoded by the gene MAP1LC3B (Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B). The product of this gene is associated with microtubule assembly and important is in neurogenesis. Recent studies indicates that LC3B plays a vital role in autophagy, a process that involves the bulk degradation of cytoplasmic component. Three human LC3 isoforms undergo post-translational modifications during autophagy.
Spezifikation
Spezifikation
LC3
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q62625, Q6XVN8, Q91VR7, Q9CQV6, Q9GZQ8, Q9H492
362245, 64862, 66734, 67443, 81631, 84557
LC3 Fusion Protein Ag6144
Primary
-20°C
MAP1LC3A
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
LC3, LC3B, MAP1A/1BLC3, MAP1A/MAP1B LC3 B, MAP1A/MAP1B light chain 3 B, MAP1ALC3, MAP1LC3B
Map1lc3a, Map1lc3b
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech