Learn More
Macherey-Nagel™ 100ML Dragendorff-Munies-Sprühreagenz für China Al kaloide Packung a 100 ml
Artikelnummer. 12440117 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
2',7'-Dichlorfluorescein
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Bromkresolgrün
Dithiooxamid
Dragendorff Munier
Eisen-(III)-Chlorid
Kaliumferrocyanat
Molybdophosphorsäure
Ninhydrin
Reagens zum Koffein-Nachweis
Rhodamin B
Packungsgröße:
1 Set
100 Milliliter
Artikelnummer. 12440117
Marke: Macherey-Nagel™ 814921
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwendet für postchromatographische Nachweisreaktionen in der Dünnschichtchromatographie. Macherey-Nagel™ TLC Spray Visualization Reagenzien sind eine Auswahl häufig verwendeter Sprühreagenzien, die zum Sprühen oder Tauchen von TLC-Platten geeignet sind. Glaslaborzerstäuber (MFR.-Nr. 814101) separat erhältlich.
  • Große Auswahl an erstklassigen Reagenzien für den Nachweis einer Vielzahl von Substanzen
  • Kann zum Besprühen oder Eintauchen von TLC-Platten verwendet werden
  • Verpackt in braunen 100-ml-Schraubflaschen
  • Zur Verwendung mit chemisch beständigen Zerstäubern, einschließlich dem Laborzerstäuber aus Macherey-Nagel-Glas mit Gummisaugball (MFR.-Nr. 814101, separat erhältlich)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',7'-Dichlorfluorescein
CAS 7705-08-0
Farbe Grün
Dichte 0.785 g/cm3
Nachweisverfahren Sprühen oder Eintauchen
Konzentration <1,00 % 2'7'-Dichlorfluorescein
Zusammensetzung 2',7'-Dichlorfluorescein in 2-Propanol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nachweis von Lipiden (gesättigt, ungesättigt)
Zur Verwendung mit (Geräte) TLC-Platten
Matrix 2-Propanol
Schmelzpunkt -90 °C
Summenformel C20H10Cl2O5
Geruch Alkoholisch
Verpackungsart Bernsteinflasche mit Schraubverschluss
Produkttyp Sprühvisualisierungsreagenz
Menge 100 ml
Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X1 2',7'-Dichlorofluorescein spr. 100 mL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol, 2',7'-dichlorfluorescein