Learn More
Macherey-Nagel™ 100ML Dragendorff-Munies-Sprühreagenz für China Al kaloide Packung a 100 ml
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
2',7'-Dichlorfluorescein
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Bromkresolgrün
Dithiooxamid
Dragendorff Munier
Eisen-(III)-Chlorid
Kaliumferrocyanat
Molybdophosphorsäure
Ninhydrin
Reagens zum Koffein-Nachweis
Rhodamin B
Packungsgröße:
1 Set
100 Milliliter
Beschreibung
- Große Auswahl an erstklassigen Reagenzien für den Nachweis einer Vielzahl von Substanzen
- Kann zum Besprühen oder Eintauchen von TLC-Platten verwendet werden
- Verpackt in braunen 100-ml-Schraubflaschen
- Zur Verwendung mit chemisch beständigen Zerstäubern, einschließlich dem Laborzerstäuber aus Macherey-Nagel-Glas mit Gummisaugball (MFR.-Nr. 814101, separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Reagens zum Koffein-Nachweis |
| CAS | 7705-08-0 |
| Farbe | Leicht gelb |
| Nachweisverfahren | Sprühen oder Eintauchen |
| Zusammensetzung | Jod/Eisen(III)-Chlorid/L(+)-Tartarsäure in Wasser/Aceton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Koffeinnachweis |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TLC-Platten |
| Matrix | Wasser-Aceton |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Verpackungsart | Bernsteinflasche mit Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 100ML Spray reagent for caffeine L
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: acetone, iodine