Learn More
Macherey-Nagel™ 100ML Dragendorff-Munies-Sprühreagenz für China Al kaloide Packung a 100 ml
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
2',7'-Dichlorfluorescein
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Bromkresolgrün
Dithiooxamid
Dragendorff Munier
Eisen-(III)-Chlorid
Kaliumferrocyanat
Molybdophosphorsäure
Ninhydrin
Reagens zum Koffein-Nachweis
Rhodamin B
Packungsgröße:
1 Set
100 Milliliter
Beschreibung
- Große Auswahl an erstklassigen Reagenzien für den Nachweis einer Vielzahl von Substanzen
- Kann zum Besprühen oder Eintauchen von TLC-Platten verwendet werden
- Verpackt in braunen 100-ml-Schraubflaschen
- Zur Verwendung mit chemisch beständigen Zerstäubern, einschließlich dem Laborzerstäuber aus Macherey-Nagel-Glas mit Gummisaugball (MFR.-Nr. 814101, separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromkresolgrün |
| CAS | 7705-08-0 |
| Farbe | Grün |
| Dichte | 0.785 g/cm3 |
| Nachweisverfahren | Sprühen oder Eintauchen |
| Konzentration | 0,1 bis < 1%iges Bromkresolgrün |
| Zusammensetzung | Bromkresolgrün in 2-Propanol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis von organischen Säuren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TLC-Platten |
| Matrix | 2-Propanol |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bromocresol green spray reagent 100 mL
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-propanol, promocresol green