Learn More
Macherey-Nagel™ 100ML Dragendorff-Munies-Sprühreagenz für China Al kaloide Packung a 100 ml
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
2',7'-Dichlorfluorescein
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Bromkresolgrün
Dithiooxamid
Dragendorff Munier
Eisen-(III)-Chlorid
Kaliumferrocyanat
Molybdophosphorsäure
Ninhydrin
Reagens zum Koffein-Nachweis
Rhodamin B
Packungsgröße:
1 Set
100 Milliliter
Beschreibung
- Große Auswahl an erstklassigen Reagenzien für den Nachweis einer Vielzahl von Substanzen
- Kann zum Besprühen oder Eintauchen von TLC-Platten verwendet werden
- Verpackt in braunen 100-ml-Schraubflaschen
- Zur Verwendung mit chemisch beständigen Zerstäubern, einschließlich dem Laborzerstäuber aus Macherey-Nagel-Glas mit Gummisaugball (MFR.-Nr. 814101, separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eisen-(III)-Chlorid |
| CAS | 7705-08-0 |
| Farbe | Leicht gelb |
| Nachweisverfahren | Sprühen oder Eintauchen |
| Konzentration | 1 bis < 2%iges Eisen(III)-Chlorid |
| Zusammensetzung | Eisen(III)-chlorid in Wasser |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis von Acetylsalicylsäure, Paracetamol |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | TLC-Platten |
| Matrix | Wasser |
| Summenformel | FeCl3 |
| Mehr anzeigen |