Learn More
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Schläuche
Mechanisch robuste, mit Polymer ummantelte Quarzglasschläuche für HPLC-Systeme.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0624293
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15258763
  • 117.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation
Spezifikation
PEEKsil Schläuche mit 1/16 Zoll Außendurchmesser x 0.075 mm Innendurchmesser x 200 mm Länge
0.075 mm
200 mm
5/Packung
1.6 mm
Polymerummanteltes Quarzglas