Learn More
Lovibond™ LC 100 Handgeführtes Spektralphotometer
Erstellung von Konformitätsberichten in PDF- oder Excel-Formaten, die über PC oder kompatible Drucker freigegeben werden können
2525.00 €
Spezifikation
Display | TFT |
---|---|
Enthält | Spektralphotometer, Halter, Probenzellen, USB-Kabel, Tragetasche |
Messzeit | 1.8 s |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15564283
|
Lovibond™
401100 |
Lebensmittel und Getränke, Beschichtungen, Haushaltsprodukte, Pharmazeutika und Kosmetika, Textilien, Chemikalien, Medizin und Klinik, Kunststoffe |
2525.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Jede Messung kombiniert 27 Bilder, die mit unterschiedlichen Farben und aus verschiedenen Richtungen beleuchtet werden
- Ermöglicht die Vorschau des Messbereichs sowie die Speicherung und das Abrufen des Bildes nach der Messung
- Misst und speichert bis zu 20 Referenzstandards, wobei jedes Datum und jede Uhrzeit mit einer Kennzeichnung versehen werden kann
- Speichert bis zu 350 Probenmessungen am Gerät und vergleicht sie mit Referenzstandards
- Proben können über die Bildschirmtastatur mit Text oder über den integrierten Sprachrekorder gekennzeichnet werden
- Nur für Verwendung in Innenräumen
Integriertes LC 100- und SV 100-Kit
- Inhalt: Spektralphotometer, Halter, Probenzellen, USB-Kabel, Tragetasche
Lebensmittel und Getränke, Textilien, Chemikalien, Pharmazeutik und Kosmetika, medizinisch und Klinisch
Spezifikation
TFT | |
Spektralphotometer, Halter, Probenzellen, USB-Kabel, Tragetasche | |
1.8 s |