Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, dehydriert (Kapseln)
Formulierungen für E. coli-Wachstumsmedien, bekannt als LB-Medium, enthalten in der Regel10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter, und LB-Medium enthält 10 g NaCl pro Liter
Marke:  MP Biomedicals™ 113002011
65.78 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21946" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11373219
  • 72.70 € / 227 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Molecular Biology Certified™
Dehydriert
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l
227 g
15°bis 30 °C
Mikrobiologische Medien
Zum Züchten von Escherichia coli, Plasmid und anderen Bakterienkulturen in Flüssigmedium