Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, dehydriert (Kapseln)
Formulierungen für E. coli-Wachstumsmedien, bekannt als LB-Medium, enthalten in der Regel10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter, und LB-Medium enthält 10 g NaCl pro Liter
Marke:  MP Biomedicals™ 113002031
277.54 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21946" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11343229
  • 334.00 € / 1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Molecular Biology Certified™
Dehydriert
Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l
1000 g
15°bis 30 °C
Mikrobiologische Medien
Zum Züchten von Escherichia coli, Plasmid und anderen Bakterienkulturen in Flüssigmedium