Learn More
Thermo Scientific Chemicals LB-Bouillon (Lennox)
Ein von Lennox entwickeltes nährstoffreiches Medium für das Wachstum und die Erhaltung der Reinkultur von rekombinanten Stämmen von E. coli. Es ist ein nährstoffreiches Wachstumsmedium, das alle Nährstoffvorgaben für E.Coli-Stämme enthält.
Marke: Thermo Scientific Chemicals H26760.22
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• LB-Bouillon besteht aus Trypton (Pankreas-Digest von Casein), Natriumchlorid und Hefeextrakt.Das Trypton liefert Stickstoff, Vitamine, Mineralien und Aminosäuren, die für das Wachstum dieser Stämme wesentlich sind.Hefeextrakt ist eine Vitaminquelle, insbesondere der Vitamine der B-Gruppe.Das Natriumchlorid liefert essentielle Elektrolyte für Transport und osmotisches Verhältnis
Verwendung
• LB Broth (Lennox) ist ein reiches Wachstumsmedium, das alle Nährstoffanforderungen für das Wachstum und die Erhaltung einer reinen Kultur rekombinanter Escherichia coli-Stämme enthält, um eine Plasmid-Reinigung und/oder Proteinexpression zu ermöglichen
• LB Broth (Lennox) wird zur Resuspension von T. pyriformis Zellfraktionen in einer Studie zur Durchführung der Fraktionierung zellulärer Extrakte verwendet
Spezifikation
Pulver | |
Glasflasche | |
100 g | |
Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich |