Learn More
MP Biomedicals™ LB-Agar, Lennox, große Kapseln
Kulturmedien, die für das Kultivieren von Bakterien verwendet werden.
Marke: MP Biomedicals™ 113002326
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält in der Regel 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter und variiert in Salz
Spezifikation
LB-Bouillon | |
Bakterienmedien | |
454 g |
Große Kapseln | |
Agar |