Learn More
MP Biomedicals™ LB-Agar, Kapseln, Molecular Biology Certified™
Artikelnummer. p-4474875 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
11 g
Format:
Kapseln
Packungsgröße:
11 Gramm
Artikelnummer. 15712612
Marke: MP Biomedicals™ 113002201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reichhaltiges Medium für das Wachstum von E. coli und zertifiziert für Plasmid- und andere Bakterienkulturen in flüssigem Medium
  • Nährstoffreiches Medium, das ursprünglich zum Züchten und Halten von E. coli-Stämmen entwickelt wurde.
  • Beseitigt Verschwendung, Ungenauigkeiten und Verunreinigungen, die mit dem Auswiegen von Schüttgut verbunden sind.
  • Enthält aufgrund des NaCl-Bestandteils wichtige Elektrolyte für den Transport und das osmotische Gleichgewicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Format Kapseln
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 11 g