Learn More
Thermo Scientific™ Lauryl-Tryptose-Bouillon (dehydriert)
Mit diesem selektiven Medium können coliforme Organismen in Wasser, Abwasser und Milchprodukten nachgewiesen werden.
131.00 € - 672.00 €
Spezifikation
Beschreibung Lauryl-Tryptose-Bouillon (Lauryl-Sulfat-Bouillon)
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10669554
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
CM0451B
500 g
131.00 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12711530
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CM0451R
2,5 kg
672.00 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nachweis von coliformen Organismen in Wasser, Abwasser und Milchprodukten mit selektiver Thermo Scientific™ Oxoid™ Lauryl-Tryptose-Bouillon (dehydriert), die konform mit der von der American Public Health Association festgelegten Rezeptur ist. Lauryl-Tryptose-Bouillon wurde entwickelt, um ein starkes Wachstum und eine reiche Gasbildung aus kleinen Inokula von coliformen Organismen zu fördern.
Verwenden Sie Lauryl-Tryptose-Bouillon zum Nachweis von coliformen Organismen in Wasser, Abwasser und Milchprodukten über das Vorhandensein von Indikatorgruppen wie Coliformen. Neben der Sicherheit bieten die Indikatorgruppen einen Maßstab für die Qualität der Lebensmittel und des Verderbpotenzials. Eine der am häufigsten in der Lebensmittelindustrie als Indikatororganismen eingesetzten Bakteriengruppen sind die Coliformen, die als Untergruppe innerhalb der Enterobacteriaceae betrachtet werden können.
  • Selektiv: Natriumlaurylsulfat wirkt hinsichtlich coliformer Gruppen selektiv
  • Empfohlen von der APHA1 für den präsumtiven Test der wahrscheinlichsten Anzahl (Most Probable Number, MPN) von Coliformen in Wasser, Abwasser oder Schmutzwasser.
Der Vorteil der Verwendung von Lauryl-Tryptose-Bouillon besteht darin, dass sie nicht nur die für MacConkey-Bouillon typische Fermentationsreaktion liefert, sondern auch auf das Vorhandensein von Indol getestet werden kann.
Die APHA1 empfiehlt die Verwendung von Lauryl-Tryptose-Bouillon für den präsumtiven Test der wahrscheinlichsten Anzahl (MPN) von Coliformen in Wasser, Abwasser oder Schmutzwasser, als Bestätigungstest der Laktosefermentation unter Gasbildung für Milchproben (APHA2) und für den Nachweis von Coliformen in Lebensmitteln (APHA3).
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Lauryl-Tryptose-Bouillon (Lauryl-Sulfat-Bouillon)
Pulver
Trockenkulturmedien
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Laboranwendungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lauryl-Tryptose-Bouillon (dehydriert)