Learn More
Nitritex™ BioClean Alpha™ sterile Latexhandschuhe
Artikelnummer. p-8013902
Change view
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
15208098 9 200 Paare
15248088 6 200 Paare
15258088 6,5 200 Paare
15278088 7,5 200 Paare
15288088 8 200 Paare
15298088 8,5 200 Paare
15268088 7 200 Paare
7 options
Artikelnummer. 15208098
Marke: Nitritex™ AL30090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet außergewöhnliche Flexibilität und ist anatomisch geformt für verbesserten Tragekomfort. Nitritex™ BioClean Alpha™ sterile Latexhandschuhe verfügen über eine extra dicke Manschette mit Rollrand, die die Stärke und Stabilität am Arm erhöht und das Risiko des Einreißens der Handschuhe beim Anziehen verringert.
  • Extra dicker Rollrand für weniger Rissbildung beim Anziehen
  • Die patentierte EasyOn™ Technologie ermöglicht problemloses doppeltes Überziehen
  • Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
  • Die mittlere Armlänge von 300 mm (12 in.) bietet zusätzlichen Schutz
  • Latexhandschuhe bieten außergewöhnliche Flexibilität und Komfort
  • Anatomisch geformte, handspezifische Handschuhe für eine enge Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 und EN374-1:2016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG) 2023/2006
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Güte EU GMP Klasse A
Hand Spezifisch
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 9
Sterilität Steril
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Verpackungsart Im Beutel
Menge Ein Paar pro PE-Innenmappe; eine Mappe pro versiegeltem EasyTear PE-Beutel; 10 Beutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (200 Paar)