Learn More
Kartell™ Gassammelbeutel aus Latex
Gassammelbeutel aus Latex. Der Kartell™ Latex Gasprobenballon eignet sich am besten zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Gasproben.
Marke:  Kartell™ 0123200
25.15 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10203763
  • 27.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kosteneffektiv
  • Ideal zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Gasproben
Spezifikation
Spezifikation
Gasprobenahmeballon
2 l
Latex
160 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    25
    Stunden
    18
    Minuten
    36
    Sekunden
    32
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Gassammelbeutel aus Latex > dimCapacityMetric: 2 l