Learn More
Kartell™ Gassammelbeutel aus Latex
Artikelnummer. 10151183
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
1,5 l
2 l
4 l
5 l
8 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10151183
Marke: Kartell™ 0123500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gassammelbeutel aus Latex. Der Kartell™ Latex Gasprobenballon eignet sich am besten zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Gasproben.
  • Kosteneffektiv
  • Ideal zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Gasproben
Specifications
Kapazität (metrisch) 8 l
Produkttyp Gas Sampling Balloon