Learn More
Fisherbrand™ Latex-Saugbälle
Artikelnummer. p-8011957 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.5 bis 5 ml
1.5 ml
1 ml
2.5 ml
3.75 ml
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 12406180
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum einfachen Dosieren von Flüssigkeiten.
Lieferbar in verschiedenen Kapazitäten
Spezifikation
Material Latex
Typ Tropfpipette
Volumen (metrisch) 1 ml
Durchmesser (metrisch) Öffnung 5 mm