Learn More
Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraum-Latexhandschuhe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15278178
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 15278178
Marke: Nitritex™ BLA200XS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird für die Arbeit im Reinraum verwendet. Nitritex™ BioClean Legacy™ Reinraumhandschuhe aus Latex sind naturfarben und bieten unschlagbaren Komfort.
  • Partikel: In einer Reinraumumgebung verarbeitet, um Kompatibilität mit Betriebsbedingungen nach ISO Klasse 4 zu gewährleisten.
  • Physikalische Eigenschaften Erfüllt die Anforderungen der Norm für Handschuhe EN420:2003, der Europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455 (Teile 1, 2 und 3) und 374-1, 2 und 3:2003.
  • Steril: Nicht steril
  • Qualitätssysteme: Hergestellt in einer Einrichtung, die nach ISO 9001:2008 und 89/686/EWG Artikel 11b zertifiziert ist. In einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 verarbeitet.
  • Probennahme und Inspektion: Gemäß ISO 2859.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006
Klassifikation Kategorie 3 – Komplexe Ausführung Persönliche Schutzausrüstung gemäß PSA-Richtlinie 89/686/EWG
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Laboratory/Cleanroom Use Ja
Latex Free Nein
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe XS
Sterilität Unsteril
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Menge 100 Stück pro versiegeltem inneren PE-Beutel; ein innerer PE-Beutel pro versiegeltem äußeren PE-Beutel; 10 äußere Beutel pro ausgekleidetem Karton (1000 Stück)
Länge (metrisch) 300 mm