Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-Agglutinationstest: E. coli
Artikelnummer. 15998012 Alle ansehen Novacyt Group Produkte
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
50 Tests
Artikelnummer. 15998012
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M44CE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sorgt für schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse bei selektiven Medien für eine Identifizierung gesuchter Substanzen/Diagnose.
  • Aus einer Reihe von Latexprodukten für die schnelle Diagnose der häufigsten Krankheitserreger bei lebensmittelbedingten Erkrankungen.
  • Spezifische Tests für eine Vielzahl von Infektionskrankheiten.
  • Schneller (2 Minuten), einfacher, empfindlicher und spezifischer Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung und Bestätigung infizierender Kolonien.
  • Kann verwendet werden, um schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse zu erzielen und einen frühzeitigen Hinweis auf mögliche Fehler im Produktionsprozess zu erhalten.
  • Kann verwendet werden, um Kolonien vor der vollständigen biochemischen Identifizierung zu untersuchen und kann traditionelle agglutinierende Antikörpermethoden ersetzen.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Nachweisbare Analyten E. coli
Typ Latex-Agglutinationstest
Menge 50 Tests
Prüfzeit 2 min