Learn More
Brady™ LaserTab Self-laminating Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marke: Brady™ 024564
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
White, Transparent | |
Self-laminating Polyester | |
Unsteril | |
Laserdrucker | |
13 | |
1092 Labels | |
-70 bis +110 °C | |
19.1 mm | |
12.7 mm | |
19.1 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Laser | |
Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
15.2 mm | |
156 | |
Rechteck | |
0.051 mm | |
20 AWG to 12 AWG | |
12.7 mm | |
9.4 mm |