Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Nylon Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
329.00 € - 419.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | White |
Ausführung | Matt |
Material | Nylon Cloth |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11503554
|
Brady™
029677 |
5.1 mm | 10 | 16.5 mm |
349.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11583554
|
Brady™
029685 |
19.1 mm | 13 | 12.7 mm |
329.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11523554
|
Brady™
029679 |
36.5 mm | 9 | 20.3 mm |
419.00 €
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
White | |
Nylon Cloth | |
Unsteril | |
Rechteck | |
0.17 mm |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Laser | |
Laserdrucker | |
-40 bis +90 °C |