Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laseretiketten, B-747Polyester
Für den Einsatz mit Laserdruckern entwickelt Brady LASERTAB laserdruckbare Etiketten sind aus B-747 Polyester gefertigt.
Marke:  Brady™ 029730
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11573584
  • 449.00 € / 1 Packung
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Chemisch, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig
Weiß
Polyester (B-747)
Laserbedruckbares Etikett
4
Rechteck
47.6 x 9.52 mm (W x H)
0,0037 in.
9.53 x 47.63 mm
9.53 mm
LAT-11-747-5
Acryl, Permanent
Matt
Laser
50.8 mm
5000/Pk.
1,875 x 0,375 in. (B x H)
-40 bis +130 °C
0.094 mm
47.63 mm
9.53 mm