Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laseretiketten, B-747Polyester
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,25 x 0,25 in. (B x H)
0,375 x 0,375 in. (B x H)
0,3 x 0,25 in. (B x H)
0,5 x 0,437 in. (B x H)
0,65 x 0,25 in. (B x H)
0,65 x 0,2 in. (B x H)
0,8 x 0,25 in. (B x H)
0,8 x 0,5 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,25 in. (B x H)
1,875 x 0,375 in. (B x H)
1,875 x 1,33 in. (B x H)
1,875 x 0,833 in. (B x H)
2,5 x 1 in. (B x H)
3 x 0,375 in. (B x H)
8,5 x 11 in. (B x H)
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Packung
Description
- Blank, printable polyester labels for Laser Printers
- CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Chemisch, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester (B-747) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Laser |
| Show More |