Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laseretiketten, B-747Polyester
Für den Einsatz mit Laserdruckern entwickelt Brady LASERTAB laserdruckbare Etiketten sind aus B-747 Polyester gefertigt.
Marke:  Brady™ 029789
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11553634
  • 790.00 € / 1 Packung
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spezifikation
Spezifikation
LAT-7-747-10-YL
Acryl, Permanent
Matt
Laserbedruckbares Etikett
Rechteck
25.4 x 12.7 mm (W x H)
Chemisch, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig
Weiß
Polyester (B-747)
10,000/Pk.
1 x 0,5 in. (B x H)
0,0037 in.