Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laseretiketten, B-747Polyester
Für den Einsatz mit Laserdruckern entwickelt Brady LASERTAB laserdruckbare Etiketten sind aus B-747 Polyester gefertigt.
Marke:  Brady™ 029796
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11523644
  • 251.00 € / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Acryl, Permanent
Matt
Laser
1
Rechteck
215.9 x 279.4 mm (W x H)
0,0037 in.
279.40 x 215.90 mm
279.40 mm
Chemisch, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig
Gelb
Polyester (B-747)
Laserbedruckbares Etikett
25/Pk.
8,5 x 11 in. (B x H)
-40 bis +130 °C
0.094 mm
215.90 mm
279.40 mm