Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laseretiketten, B-747Polyester
Beschreibung
- Blank, printable polyester labels for Laser Printers
- CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt; CSA-zugelassen |
| Beschreibung | Chemisch, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Matt |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester (B-747) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Laser |
| Mehr anzeigen |