Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laseretiketten, B-747Polyester
Für den Einsatz mit Laserdruckern entwickelt Brady LASERTAB laserdruckbare Etiketten sind aus B-747 Polyester gefertigt.
Marke:  Brady™ 029703
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11503574
  • 315.00 € / 1 Packung
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Acryl, Permanent
Matt
Laser
12.7 mm
10,000/Pk.
0,375 x 0,375 in. (B x H)
-40 bis +130 °C
0.094 mm
9.53 mm
9.53 mm
Chemisch, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig
Weiß
Polyester (B-747)
Laserbedruckbares Etikett
16
Quadratisch
9.52 x 9.52 mm (W x H)
0,0037 in.
9.53 x 9.53 mm
9.53 mm