Learn More
GA International Laser and Inkjet Matte Paper Labels
Artikelnummer. 17874846
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
100 x 30 mm
100.1 x 30 mm
105 x 74 mm
105 x 37 mm
105 x 42.3 mm
139 x 99.1 mm
199.6 x 143.5 mm
199.6 x 289 mm
200 x 60 mm
210 x 99 mm
31.5 x 13 mm
31 x 22 mm
36 x 70 mm
45,7 x 25,4 mm
46 x 11,1 mm
47,5 x 21,2 mm
63,5 x 38,1 mm
63,5 x 33,8 mm
63,5 x 46,5 mm
63,5 x 72 mm
64 x 7 mm
76,2 x 46,4 mm
99,1 x 57 mm
99,1 x 34 mm
99,1 x 38,1 mm
99,1 x 67,7 mm
99,1 x 93,1 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
1200 Stück
12000 Stück
12600 Stück
1400 Stück
1600 Stück
1800 Stück
200 Stück
2100 Stück
2400 Stück
300 Stück
400 Stück
4000 Stück
4800 Stück
600 Stück
7200 Stück
8400 Stück
Artikelnummer. 17874846
Marke: GA International A4LIP98WH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These A4 labels are compatible with both desktop laser and inkjet printers and are ideal for general use applications in labs, offices, and warehouses.
  • Compatible with both laser and inkjet printers, for convenient printing
  • High print quality with vivid colors
  • Premium materials allow for uniform ink absorption and brightness
Spezifikation
Klebstofftyp Permanent
Beschichtung None
Farbe White
Ausführung Matte
Format Sheet
Material Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Bogen 8/Sheet
Anzahl pro Packung 100/Pk.
Menge 800/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -20.2°F to +248°F
Temperaturbereich (metrisch) -29°C to +120°C
Dimensions (LxW) 105 x 74 mm
Länge (angloamerikanisch) 2.91 in.
Länge (metrisch) 74 mm
Breite (angloamerikanisch) 4.13 in.
Breite (metrisch) 105 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.