Learn More
Gilac™ Large Model Wicker Basket
Click to view available options
:
Gilac™ Large Wicker Basket
Beschreibung
- Large laundry basket
- Highly resistant and outstanding durability
- Designed for professional use
- Suitable for heavy loads and intensive use
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | White |
| Material | LDPE |
| Form | Rectangular |
| Produkttyp | Wicker Basket |
| Abmessungen (L x B x H) | 800 x 560 x 470 mm |
| Länge (metrisch) | 800 mm |
| Breite (metrisch) | 560 mm |
| Höhe (metrisch) | 470 mm |