Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-p-c-jun (pSer73) Antibody
For use in combination with the GFP-c-Jun physiological protein substrate (PV4446) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Marke:  Thermo Scientific™ PV4450
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10155164
  • 20450.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • A part of the activating protein-1 (AP-1) transcription factor, c-Jun is phosphorylated at Ser73 by members of the JNK family
  • For use in combination with the GFP-c-Jun physiological protein substrate (PV4446) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Terbium-labeled p-c-Jun (pSer73) antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Human
End Point
Ser/Thr Kinases
1 mg
340/490, 520
Dry Ice
Hu
LanthaScreen™