Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Artikelnummer. p-7181447
Click to view available options
Menge:
1 mg
25μ g
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11513527
Marke: Invitrogen™ PV3773
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assay-Formaten erleichtern.
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assayformaten erleichtern
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper binden an ihre entsprechenden Spezies-IgG mit niedrigen nanomolaren apparenten Kds und zeigen eine äußerst geringe Kreuzreaktivität mit IgGs anderer Spezies
  • Jeder Tb-markierte Anti-Spezies-Antikörper wird mit einem entsprechenden Fluorescein-markierten IgG zur Positivkontrolle versehen
  • In einem Kinase-Assay, der das generische Reagenz mit dem Tb-markierten Antikörper verwendet, wird der Anti-Phosphopeptid-Primärantikörper nicht markiert
  • Der Nachweis erfolgt durch Zugabe des Tb-markierten Sekundärantikörpers
  • Dieser Ansatz kann auf andere Zielklassen und Assay-Formate angewendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Secondary Antibody Kit, 25μg, Liquid, Rabbit Species Reactivity, IgG Isotype, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, Water Soluble, 6 Months Shelf Life, Store in Freezer, Used for Pharma and Biopharm
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluoreszent
Menge 25μ g
Reaktivität Kaninchen
Versandbedingung Trockeneis
Zielisotyp IgG
Konjugat Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
Format Liquid
Zusammensetzung Liquid
Kitinhalt LanthaScreen™ Tb-anti-Rabbit antibody, Fluorescein-Rabbit IgG, TR-FRET dilution buffer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma and biopharma, secondary detection, target and lead identification and validation, protein biology, cell analysis, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase antibodies and immunoassays, bi
Produkttyp LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit