Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-rabbit Ab
Click to view available options
Menge:
1 mg
25μ g
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dieser Terbium-markierte Antikörper ist ein allgemeines Reagenz zur Assay-Entwicklung und bindet Kaninchenantikörper
- Dieses Produkt ist ideal zur Assay-Entwicklung bei der Beurteilung mehrerer Kaninchen-Primärantikörper
- Kann auch verwendet werden, wenn keine direkte Terbium-Markierung von Primärantikörpern möglich ist
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Secondary Antibody, 25μg, Liquid, 1.03mg/mL Concentration, Rabbit Species Reactivity, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, 6 Months Shelf Life, Store in –20°C, Used for Pharma and Biophar |
| Inhalt und Lagerung | Terbium-markierter Anti-Kaninchen-Antikörper in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Anregung/Emission | 340/490, 520 |
| Menge | 25μ g |
| Reaktivität | Kaninchen |
| Anzeigewert | Endpunkt |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Konjugat | Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb) |
| Format | Flüssig |
| Mehr anzeigen |