Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Antibody Kit
Artikelnummer. p-7181445
Click to view available options
Menge:
1 mg
25μ g
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11593517
Marke: Invitrogen™ PV3765
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assay-Formaten erleichtern.
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assayformaten erleichtern
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper binden an ihre entsprechenden Spezies-IgG mit niedrigen nanomolaren apparenten Kds und zeigen eine äußerst geringe Kreuzreaktivität mit IgGs anderer Spezies
  • Jeder Tb-markierte Anti-Spezies-Antikörper wird mit einem entsprechenden Fluorescein-markierten IgG zur Positivkontrolle versehen
  • In einem Kinase-Assay, der das generische Reagenz mit dem Tb-markierten Antikörper verwendet, wird der Anti-Phosphopeptid-Primärantikörper nicht markiert
  • Der Nachweis erfolgt durch Zugabe des Tb-markierten Sekundärantikörpers
  • Dieser Ansatz kann auf andere Zielklassen und Assay-Formate angewendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Secondary Antibody Kit, 25μg, Liquid, Mouse Species Reactivity, Mouse Host, IgG Detection Target, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, Water Soluble, 6 Months Shelf Life, Store in Freezer, Used for
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluorescent
Menge 25μ g
Reaktivität Maus
Versandbedingung Trockeneis
Konjugat Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
Ziel IgG
Format Liquid
Zusammensetzung Liquid
Kitinhalt TR-FRET dilution buffer, LanthaScreen™ Tb-anti-mouse antibody, fluorescein-mouse IgG
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma and biopharma, secondary detection, target and lead identification and validation
Produkttyp LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Antibody Kit