Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Ab
LanthaScreen™ Tb-markierte Anti-Maus Ab
Marke:  Invitrogen™ PV3766
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10309204
  • 856.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Dieser mit Terbium markierte Antikörper ist ein allgemeines Reagenz für die Assay-Entwicklung und bindet Maus-Antikörper. Dieses Produkt eignet sich ideal für die Assay-Entwicklung bei der Beurteilung mehrerer primärer Maus-Antikörper oder wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihren primären Antikörper direkt zu kennzeichnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Terbium-markierter Anti-Maus Antikörper in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern.
25μ g
Endpunkt
Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
340/490, 520
Maus
Trockeneis
Flüssig