Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Mouse Ab
LanthaScreen™ Tb-markierte Anti-Maus Ab
Marke: Invitrogen™ PV3768
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Allgemeines Reagenz für die Assay-Entwicklung
- Dieser Terbium-markierte Antikörper bindet Mausantikörper
- Er eignet sich ideal für die Assay-Entwicklung bei der Beurteilung mehrerer Primärantikörper der Maus
- Auch ideal, wenn keine direkt Terbium-Markierung von Primärantikörpern möglich ist
Spezifikation
Terbium-markierter Anti-Maus Antikörper in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern. | |
1 mg | |
Endpunkt | |
Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb) |
340/490, 520 | |
Maus | |
Trockeneis | |
LanthaScreen™ |