Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Antibody Kit
Click to view available options
Menge:
1 mg
25μ g
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
- Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assayformaten erleichtern
- Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper binden an ihre entsprechenden Spezies IgG mit niedrigen nanomolaren apparenten Kds und zeigen eine vernachlässigbare Kreuzreaktivität mit IgG's anderer Spezies
- Jeder Tb-markierte Anti-Spezies-Antikörper wird mit einem entsprechenden Fluorescein-markierten IgG als Positivkontrolle versehen
- In einem Kinase-Assay, der das generische Reagenz mit dem Tb-markierten Antikörper verwendet, wird der Primärantikörper nicht gegen Phosphopeptid markiert
- Der Nachweisschritt erfolgt durch Zugabe des Tb-markierten Sekundärantikörpers
- Dieser Ansatz kann auf andere Zielklassen und Assay-Formate angewendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Menge | 1 mg |
| Reaktivität | Ziege |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Konjugat | Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb) |
| Produktlinie | LanthaScreen |