Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-ERK2 [pThr185/pTyr187] Antibody
A part of the MAPK Pathway, ERK2 is phosphorylated at Thr185 and Tyr187 by the mitogen-activated protein kinase kinases 2 (MAP2K2).
Marke:  Thermo Scientific™ PV5209
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10053904
  • 4155.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • A part of the MAPK Pathway, ERK2 is phosphorylated at Thr185 and Tyr187 by the mitogen-activated protein kinase kinases 2 (MAP2K2)
  • For use in combination with the LanthaScreen™ ERK2 A375 cell line (K1798) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
Spezifikation
Spezifikation
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Terbium-labeled pERK2 (pThr185/pTyr187) antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
340/490, 520
Dry Ice
Hu
ERK2
25 μg
Cell-based terbium phospho-specific activity (stable)
Human
End Point
Ser/Thr Kinases, Tyrosine Kinases
LanthaScreen™