Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis Buffer
LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with the LanthaScreen™ Cellular Assays.
Marke: Thermo Scientific™ PV5598
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
LanthaScreen™ Cellular Assay Lysis buffer is specially formulated for use with the LanthaScreen™ Cellular Assays.
Spezifikation
Zelllysepuffer | |
Nasses Eis | |
Zelllysepuffer | |
Lysepuffer | |
20 mM Tris-HCl (pH 7.5), 150 mM NaCl, 500 mM NaF, 5 mM EDTA und 1 % NP-40 | |
Pharma und Biopharma, Ziel- und Bleiidentifizierung und -validierung, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Kinase-Biologie, Kinase-Pathologie-Analyse, Pathway-Biologie, zelluläre Pathway-Analyse-Assays, andere zelluläre Pathway-Assays | |
20 mM Tris HCl (pH 7,5), 150 mM NaCl, 500 mM NaF, 5 mM EDTA und 1 % NP-40 |
Der LanthaScreen™ Zell-Assay-Lysepuffer wird bei 4 °C versandt und gelagert. | |
LanthaScreen™ | |
100 ml | |
LanthaScreen™ zelluläre Assay-Lyse-Puffer, 100 ml, flüssig, bei 4 °C lagern, Zelllysepuffer, für Pharma und Biopharma, Target- und Bleiidentifizierung und -validierung | |
100 ml | |
Flüssig |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.